Learn More
Ácido clorhídrico, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 10331661 Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
:
1 l
Código de producto. 10331661
Marca: JT Baker 7038.1000
Reactivo de laboratorio
Especificaciones
CAS 7647-01-0
Concentración 0,1 mol/l (0,1 N)
Densidad 1,004 g/cm³ (25 °C)
Metales pesados (como Pb) máx. 0,5 ppm
Cantidad 1 L
Fórmula molecular ClH
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 36.46
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
  • P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.