Learn More
Hydrochloric Acid, BAKER INSTRA-ANALYZED Plus, J.T. Baker™
288.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
0.5L
1 l
2,5 l
Descripción
Los ácidos BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus permiten realizar pruebas de más trazas metálicas con especificaciones más estrictas.
- Calidad garantizada para hasta 64 trazas metálicas probadas a niveles bajos de partes por mil millones (ppb)
- La homogeneidad de lote a lote garantiza resultados fiables entre pruebas
- Envases de HDPE que ahorran espacio con extraíbles metálicos de bajo nivel
- Seguridad mejorada con tapones a prueba de manipulación
- Frascos de HDPE reciclables y respetuosos con el medio ambiente
- Los estrictos protocolos de instalaciones aptas según la norma ISO garantizan la calidad en la fabricación
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hydrochloric acid |
pH | 0,1 (solución acuosa de 1N) |
Color | Incolora |
Punto de fusión | de -35 °C |
Punto de ebullición | de 48 °C |
Densidad | 1,18 g/ml a 20 °C |
Olor | Punzante |
Envase | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Presión de vapor | 14,1 kPa |
Notas de grado de pureza | For use in Trace Metal Analysis |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Palabra de advertencia
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.