Learn More
Ácido clorhídrico, concentrado DILUT-IT, 0,01 N, J.T. Baker™
Código de producto. 10393452 Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
Para dilución a 1 l
Envase:
Ampolla de LDPE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10393452
Marca: JT Baker 4867
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Prepare soluciones estándar frescas y fiables de forma rápida y precisa. Ácido clorhídrico, concentrado DILUT-IT, 0,01 N, J.T. Baker™ es un concentrado volumétrico premezclado para dilución en 1 l que es perfecto para titrometría y otras formas de análisis químicos húmedos.
Las soluciones DILUT-IT son un recurso para obtener resultados rápidos y precisos en aplicaciones farmacéuticas de control de calidad y de ciencias biológicas. Basta con que diluya el concentrado volumétrico en 1 l (siguiendo cuidadosamente las instrucciones proporcionadas con el envase) y la solución resultante tendrá una normalidad exacta dentro del ± 0,1 %.
  • Mayor productividad: elimine los pasos costosos y que requieren mucho tiempo, como la selección y el análisis de los reactivos iniciales, y el pesaje y la estandarización de la solución final
  • Ahorro de espacio: los productos requieren sólo una décima parte del espacio necesario para las soluciones preparadas
  • Menos costes de envío: gaste menos en el envío gracias al tamaño del envase y el peso reducido de un concentrado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric Acid
Color Incolora
CAS 7647-01-0
Punto de fusión de 0 °C
Concentración 0,01 mol/l
Densidad 1,02 g/cm3 a 25 °C
Envase Ampolla de LDPE
Presión de vapor 1,100 hPa (50 °C)
Cantidad Para dilución a 1 l
Fórmula molecular ClH
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nombre IUPAC clorano
Peso molecular (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
  • P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.