Learn More
Ácido clorhídrico, puro, solución al 25 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
31.60€ - 52.50€
CAS | 7647-01-0, 7732-18-5 |
---|---|
Fórmula molecular | ClH |
Peso molecular (g/mol) | 36.46 |
Número MDL | MFCD00011324 MFCD00792839 |
Clave InChI | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof |
PubChem CID | 313 |
ChEBI | CHEBI:17883 |
SMILES | Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10095353
|
Thermo Scientific Acros
387790010 |
1 l |
31.60€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11396735
|
Thermo Scientific Acros
387790025 |
2,5 l |
52.50€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7647-01-0, 7732-18-5 | |
36.46 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
313 | |
Cl |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
CHEBI:17883 |
Especificaciones
Hydrochloric acid | |
7647-01-0, 7732-18-5 | |
de 107,0 °C | |
1 ppm máx. | |
0,002% máx. | |
ClH | |
Líquido | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen chloride | |
313 | |
36.45 | |
Pure |
Incolora | |
de -70,0 °C | |
1.1200g/mL | |
Frasco de vidrio | |
1,12 | |
HCl | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
Solubilidad en agua: soluble. | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 | |
≥25.0% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS P
Puede causar irritación respiratoria.Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF INHALED: If breathing is difficult, remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Peligro
RUO – Research Use Only