Learn More
Ácido clorhídrico, solución al 32 % aprox. en agua, puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10032873
Ácido clorhídrico, solución al 32 % aprox. en agua, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10032873
2,5 l, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
2,5 l
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10032873
Marca: Thermo Scientific Acros 389310025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid
Color Incolora
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Punto de fusión -35,0 °C
Punto de ebullición 57,0 °C
Densidad 1.1600g/mL
Metales pesados (como Pb) 0,5 ppm máx.
Envase Frasco de vidrio
Residuo después del encendido 0,005% máx.
Gravedad específica 1,16
Cantidad 2,5 l
Fórmula molecular ClH
Viscosidad 1,9 mPa.s (15 °C)
Fórmula lineal HCl
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Índice Merck 15, 4818
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.45
Porcentaje de pureza ≥32%
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid, ca. 32% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Ácido clorhídrico, solución al 32 % aprox. en agua, puro, Thermo Scientific Chemicals >