Learn More
Solución de ácido hidroclórico, 0,02M (0,02N), solución estándar NIST, lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical Código de producto.: 10538040
Solución de ácido hidroclórico, 0,02M (0,02N), solución estándar NIST, lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical
Código de producto. 10538040
2,5 l
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
Código de producto. 10538040
Marca: Fisher Chemical J/4360/17
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
SMILES Cl
Especificaciones
pH 2
Punto de ebullición de 100 °C
Envase Frasco de plástico HDPE
Presión de vapor 14&20
Cantidad 2,5 l
Forma física Líquido
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid, 0.02M, (0.02N)
Título del producto
Solución de ácido hidroclórico, 0,02M (0,02N), solución estándar NIST, lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical >