Learn More
Solución de Ácido clorhídrico 0,1 M (0,1 N), concentrado estándar NIST, para análisis volumétricos, Fisher Chemical
73.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1AMP.
6AMP.
Descripción
ClH, número de CAS-7647-01-0, alcoholes de sal, ácido clorhídrico, ácido clorhídrico, chloorwaterstof, cloruro de hidrógeno, chlorwasserstoff, cloruro de hidrógeno hcl, ácido muriático, ácido clorhídrico anhidro, ácido clorhídrico, 6AMP, 100 °C, CHEBI:17883, incoloro, 36,46 g/mol
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ácido clorhídrico |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | de 100 °C |
Envase | Ampolla |
Cantidad | 6AMP. |
Forma física | Líquido |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 36.46g/mol |