Learn More
Solución de Ácido clorhídrico 0,1 M (0,1 N), concentrado estándar NIST, para análisis volumétricos, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1AMP.
6AMP.
Tamaño de la unidad:
1 AMP
6 AMP
Descripción
ClH, número de CAS-7647-01-0, alcoholes de sal, ácido clorhídrico, ácido clorhídrico, chloorwaterstof, cloruro de hidrógeno, chlorwasserstoff, cloruro de hidrógeno hcl, ácido muriático, ácido clorhídrico anhidro, ácido clorhídrico, 6AMP, 100 °C, CHEBI:17883, incoloro, 36,46 g/mol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ácido clorhídrico |
| Color | Incolora |
| Punto de ebullición | de 100 °C |
| Envase | Ampolla |
| Cantidad | 1AMP. |
| Forma física | Líquido |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 36.46g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydrochloric acid, 0.1M (0.1N), concentrated solution=1M
- Atención
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- MIXTURE LIST-Contém: Hydrochloric acid