Learn More
Solución de ácido clorhídrico 0,1M (0,1N), solución patrón NIST lista para usar, para análisis volumétricos, cumple las especificaciones analíticas. de la farmacopea europea, BP
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
Descripción
ClH, CAS Number-7647-01-0, chlorohydric acid, chlorwasserstoff, anhydrous hydrochloric acid, acide chlorhydrique, chloorwaterstof, hydrochloric acid, hydrogen chloride, hydrogen chloride hcl, muriatic acid, spirits of salt, 2.5L, 100 deg.C, CHEBI:17883, Colorless, 36.46g/mol
Especificaciones
Especificaciones
pH | 2 |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 100 °C |
Envase | Frasco de plástico HDPE |
Presión de vapor | 14 mmHg a 20 °C |
Cantidad | 1 l |
Forma física | Líquido |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 36.46g/mol |
Documentos
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Tamaño : 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Tamaño : 2.5 MB
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydrochloric acid, 0.1M, (0.1N)
- Atención
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Título del producto
Solución de ácido clorhídrico 0,1M (0,1N), solución patrón NIST lista para usar, para análisis volumétricos, cumple las especificaciones analíticas. de la farmacopea europea, BP >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido