Learn More
Solución de ácido clorhídrico 0,1M (0,1N), solución patrón NIST lista para usar, para análisis volumétricos, cumple las especificaciones analíticas. de la farmacopea europea, BP
Código de producto. p-7073141 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
Código de producto. 10325710
Marca: Fisher Chemical J/4350/15
Solicitar formato a granel o personalizado
ClH, número de CAS-7647-01-0, ácido clorhídrico anhidro, chloorwaterstof, ácido clorhídrico, acide chlorhydrique, alcoholes de sal, cloruro de hidrógeno, chlorwasserstoff, ácido clorhídrico, ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno hcl, 1 l, 100  C, CHEBI:17883, incoloro, 36,46 g/mol
ClH, CAS Number-7647-01-0, chlorohydric acid, chlorwasserstoff, anhydrous hydrochloric acid, acide chlorhydrique, chloorwaterstof, hydrochloric acid, hydrogen chloride, hydrogen chloride hcl, muriatic acid, spirits of salt, 2.5L, 100 deg.C, CHEBI:17883, Colorless, 36.46g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
SMILES Cl
Especificaciones
pH 2
Color Incolora
Punto de ebullición 100 °C
Envase Frasco de plástico HDPE
Presión de vapor 14 mmHg a 20 °C
Cantidad 1 l
Forma física Líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol