Learn More
Ácido clorhídrico, solución 0,1 M (0,1 N), solución estándar NIST lista para usar, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de la Farmacopea Europea, BP, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
5L.
10L
25L.
Envase:
Bolsa en caja
Recipiente de plástico
Descripción
ClH, número de CAS-7647-01-0, ácido clorhídrico, ácido clorhídrico, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, ácido clorhídrico anhidro, ácido clorhídrico, chloorwaterstof, cloruro de hidrógeno hcl, ácido muriático, alcoholes de sal, 10 l, 100 °C, CHEBI:17883, incoloro, 36,46 g/mol
Especificaciones
Especificaciones
pH | 2 |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 100 °C |
Envase | Bolsa en caja |
Presión de vapor | 14 mmHg a 20 °C |
Cantidad | 10L |
Forma física | Líquido |
Nombre IUPAC | cloruro de hidrógeno |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 36.46g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydrochloric acid, 0.1M, (0.1N)
- Atención
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Título del producto
Ácido clorhídrico, solución 0,1 M (0,1 N), solución estándar NIST lista para usar, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de la Farmacopea Europea, BP, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido