Learn More
Solución de ácido clorhídrico 0,5 M (0,5 N), concentrado estándar NIST, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
1AMP.
6AMP.
Descripción
ClH, número de CAS-7647-01-0, alcoholes de sal, cloruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno hcl, ácido clorhídrico anhidro, chloorwaterstof, acide chlorhydrique, ácido clorhídrico, ácido muriático, chlorwasserstoff, ácido clorhídrico, 6AMP, CHEBI:17883, incoloro a amarillo, VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Especificaciones
pH | lt; 1 |
Color | De incoloro a amarillo |
Envase | Ampolla |
Cantidad | 1AMP. |
Forma física | Líquido |
Nombre IUPAC | clorano |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 0.5M (0.5N) Hydrochloric acid (5M Concentrate for volumetric analysis)
- Atención
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: Hydrochloric acid
Título del producto
Solución de ácido clorhídrico 0,5 M (0,5 N), concentrado estándar NIST, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido