Learn More
Solución de ácido clorhídrico 1 M (1N), solución estándar NIST, lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Código de producto. 10487830 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2,5 l
5L
10 l
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
10 LT
2.50 litro
5 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10487830 2,5 l Frasco de plástico HDPE 2.50 litro
10488020 5L Recipiente de plástico 5 litros
10284480 10 l Bolsa en caja 10 LT
3 options
Código de producto. 10487830
Marca: Fisher Chemical J/4320/17
Solicitar formato a granel o personalizado
Solución de ácido clorhídrico 1M (1N), solución estándar NIST lista para usar, para análisis volumétricos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Especificaciones
Color Incolora
Punto de ebullición 100 °C
Envase Frasco de plástico HDPE
Cantidad 2,5 l
Forma física Líquido
Nombre IUPAC clorano
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol