Learn More
Solución de ácido clorhídrico, volumétrico, react. farmacopea Europea, 1 M de HCI (1N), Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7072174 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 l
5L.
10 L
10L.
20 L
30L.
4 x 5 l
6 x 1 l
Envase:
Balde de plástico
Frasco de plástico
RECIPIENTE VOLPAC™
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
20 litros
30 litros
5 litros
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. 15654940
Marca: Honeywell-Fluka 353281L
Solicitar formato a granel o personalizado
Volumétrico, react. farmacopea Europea, 1 M de HCl (1N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno, ácido muriático, ácido clohídrico, alcoholes de sal, cloruro de hidrógeno hcl, ácido clorhídrico anhidro, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solución de ácido clorhídrico
Concentración 1 M
Envase Frasco de plástico
Presión de vapor 190 mmHg (25 °C)
Cantidad 1 l
Número UN UN1789
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46 g/mol
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid