Learn More
Solución de ácido clorhídrico 2 M (2 N), solución estándar NIST, lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
10L.
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico HDPE
Especificaciones
Especificaciones
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 100 °C |
Envase | Frasco de plástico HDPE |
Cantidad | 1 l |
Forma física | Líquido |
Nombre IUPAC | clorano |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 36.46g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydrochloric acid, 2M, (2N)
- Atención
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- MIXTURE LIST-Contém: Hydrochloric acid
Título del producto
Solución de ácido clorhídrico 2 M (2 N), solución estándar NIST, lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido