Learn More
Solución de ácido clorhídrico 5 M (5 N), solución estándar lista para usar, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7073134 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
5L.
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
5 LT
Código de producto. 10605882
Marca: Fisher Chemical J/4310/15
Solicitar formato a granel o personalizado
Solución de ácido clorhídrico 5M (5N), solución estándar lista para usar para análisis volumétricos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Especificaciones
pH lt; 1
Color De incoloro a amarillo
Envase Frasco de plástico HDPE
Cantidad 1 l
Forma física Líquido
Nombre IUPAC clorano
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid solution 5M (5N)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrochloric acid
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.