Learn More
Hidrocortisona-21-Acetato, MP Biomedicals™
Código de producto. 11394459 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
11394459 5 g 5 g
11304469 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 11394459
Marca: MP Biomedicals 0210199505
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 50-03-3
Fórmula molecular C23H32O6
Peso molecular (g/mol) 404.50
Número MDL MFCD00037714
Clave InChI ALEXXDVDDISNDU-JZYPGELDSA-N
Sinónimo hydrocortisone acetate, cortell, cortisol 21-acetate, cortisol acetate, cortacream, hydrocortisat, abbocort, bambicort, biocortar, chemysone
PubChem CID 5744
ChEBI CHEBI:17609
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrocortisone-21-Acetate
Color Blanco
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 2-[(1R,3aS,3bS,9aR,9bS,10S,11aS)-1,10-dihidroxi-9a,11a-dimetil-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-ciclopenta[a]fenantren-1-il]-2-acetato oxoetilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.5
Forma física Sólido
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .