Learn More
Hydrocortisone, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18084792
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Adrenal glucocorticoid; immunosuppressant
Hydrocortisone is an adrenal glucocorticoid released in the stress response. Increases glucose production by gluconeogenesis. Immunosuppressant and antidiuretic hormone. Used in protocols to generate retinal pigment epithelial (RPE) cells from PSCs.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrocortisone
CAS 50-23-7
Fórmula molecular C21H30O5
Cantidad 50 mg
Sinónimo hydrocortisone, cortisol, acticort, cetacort, cortef, 17-hydroxycorticosterone, hydrocortisyl, hydrasson, cobadex, cortril
Clave InChI JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
SMILES CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4(C(=O)CO)O)C)O
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona
Peso molecular (g/mol) 362.466
PubChem CID 5754
ChEBI CHEBI:17650
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.46
Porcentaje de pureza >98%