Learn More
Ácido fluorhídrico, TraceSELECT™, Honeywell™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
Descripción
TraceSELECT™ Ultra y TraceSELECT
- ácidos, bases y sales ultrapuros para los procesos de fundición y digestión húmeda en los análisis ambientales, de agua y de alimentos
- La preparación de muestras para el análisis de trazas requiere reactivos de una pureza máxima. Nuestros productos TraceSELECT Ultra para el análisis de ultratrazas a niveles de ppb e, incluso, ppt se producen mediante destilación por subebullición
- Los ácidos, bases y sales de la serie TraceSELECT se han desarrollado para la preparación y el análisis de muestras en el nivel ppb de trazas (μg/kg)
- envasados en recipientes de alta calidad adecuados para cada producto
- los reactivos se producen y embotellan en condiciones de sala limpia
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hydrofluoric acid |
CAS | 7664-39-3 |
Concentración | Del 47 al 51 % (acidimétrico) |
Densidad | 1,15 g/ml a 25 °C |
Presión de vapor | 25 mmHg (20 °C) |
Cantidad | 500mL. |
Fórmula molecular | FH |
Número MDL | MFCD00011346 |
Número UN | UN1790B |
Sinónimo | hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydrofluoric acid
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Hydrogen fluoride
Título del producto
Ácido fluorhídrico, TraceSELECT™, Honeywell™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido