Learn More
Bromuro de hidrógeno, solución pura, solución al 33 % de peso en ácido acético glacial, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1L
2,5 l
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hydrogen bromide |
Nombre de nota | Pure |
Color | Amarillo |
Forma física | Solución fumante |
Cantidad | 1L |
Fórmula lineal | HBr |
Número UN | 2922 |
Fieser | 01,450; 02,214; 03,154; 04,249; 05,332; 06,282; 10,200; 15,273 |
Temperatura de inflamación | 39 °C |
Índice Merck | 09, 4665 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydrogen bromide, 33 wt% solution in glacial acetic acid
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Acetic acid, Hydrogen bromide