Learn More
Cloruro de hidrógeno, solución de 1 M en ácido acético, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydrochloric acid |
| Apariencia de la disolución | Transparente, sin color |
| Nombre de nota | 1M solution in acetic acid |
| CAS | 7647-01-0, 64-19-7 |
| Concentración | 1M, concentración exacta en el certificado de análisis |
| Densidad | 1.0920g/mL |
| Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
| Gravedad específica | 1,092 |
| Temperatura de inflamación | de 40 °C |
| Cantidad | 100 ml |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydrogen chloride, 1.0M solution in Acetic acid
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.