Learn More
Cloruro de hidrógeno, 2 M en éter dietílico, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Hydrogen chloride, 2M in diethyl ether is used in organic synthesis to prepare emodin derivatives and polyamine derivatives of betulinic acid and beta-sitosterol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydrochloric acid |
| Número UN | UN2924 |
| Concentración | 2M in diethyl ether |
| Densidad | 0.747 |
| Información de solubilidad | Miscible with methanol,ethanol and ether. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 36.46 |
| Cantidad | 500 mL |
| Temperatura de inflamación | −40°C (−40°F) |
| Sensibilidad | Air and light sensitive |
Seguridad y manipulación
- Hydrogen chloride, 2M in diethyl ether
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Ethyl ether, Hydrochloric acid