Learn More
Cloruro de hidrógeno, 4 M en 1,4-dioxano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hydrochloric acid |
Fórmula lineal | HCl |
Número UN | UN2924 |
Concentración | 4M in 1,4-dioxane |
Densidad | 1.05 |
Información de solubilidad | Miscible with alcohol,ether and 1,4-dioxane. |
Nombre IUPAC | cloruro de hidrógeno |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 36.46 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Envase | Frasco de 125 ml |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2405196 | Certificado de análisis | 19/08/2024 | A16935.JQ,A16935.JT |
10243212 | Certificado de análisis | 26/01/2023 | A16935.JQ,A16935.JT |
10242968 | Certificado de análisis | 26/01/2023 | A16935.JQ,A16935.JT |
10197473 | Certificado de análisis | 23/11/2021 | A16935.JQ,A16935.JT |
10191403 | Certificado de análisis | 23/11/2021 | A16935.JQ,A16935.JT |
Seguridad y manipulación
- Hydrogen chloride, 4M in 1,4-dioxane
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H350-Puede provocar cáncer.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: 1,4-Dioxane, Hydrogen chloride
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70%