Learn More
Cloruro de hidrógeno, de 5 a 6 M en 2-propanol, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487815
500 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Hydrogen chloride, 5 to 6M soln. in 2-propanol may be used in measuring their conductance at 250. It is used in the manufacturing of pharmaceuticals to get a hydrochloride salt. For example, ranitidine base is converted to ranitidine hydrochloride, which is used as anti ulcerative drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid
Notas de grado de pureza Pure
Fórmula lineal HCl
Número UN UN2924
Concentración 5 to 6M soln. in 2-propanol
Densidad 0.909
Información de solubilidad Miscible with water,methanol,ethanol and 2-propanol.
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46
Olor Alcohol-like
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación 11°C (52°F)
Sensibilidad Hygroscopic
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrogen chloride, 5 to 6M solution in 2-propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: isopropanol, hydrochloric acid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de hidrógeno, de 5 a 6 M en 2-propanol, puro, Thermo Scientific Chemicals >