Learn More
Cloruro de hidrógeno, puro, solución de 1N en éter dietílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
800mL.
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ML
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydrochloric acid |
| Color | Incolora |
| Nombre de nota | 1N Solution in Diethyl Ether |
| CAS | 7647-01-0, 60-29-7 |
| Concentración | De 0,95 a 1,10 N |
| Densidad | 0.7400g/mL |
| Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
| Gravedad específica | 0,74 |
| Temperatura de inflamación | −40 °C |
| Cantidad | 800mL. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydrogen chloride, 1N solution in diethyl ether
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.