Learn More
Complejo de piridina de fluoruro de hidrógeno, ca. 70 % de HF, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11383956
Complejo de piridina de fluoruro de hidrógeno, ca. 70 % de HF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383956
100 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11383956
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L17117.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Hydrogen fluoride pyridine complex is used to prepare beta-fluoroamines via reaction with amino alcohols. As a fluorinating agent, is involved in the fluorination of 2,2-diary-1,3-dithiolanes. It is associated with nitrosonium tetrafluorborate to prepare gem-difluorides by reacting with ketoximes. It is also used to convert secondary and tertiary alcohols into their respective alkyl fluorides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El complejo de piridina de fluoruro de hidrógeno se utiliza para preparar beta-fluoroaminas mediante reacción con aminoalcoholes. Como agente fluorinador, está involucrado en la fluoración de 2,2-diario-1,3-ditiolanos. Se asocia con el tetrafluorborato de nitrosonio para preparar difluoruros de gemas al reaccionar con cetoximas. También se usa para convertir alcoholes secundarios y terciarios en sus respectivos fluoruros de alquilo.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con bases fuertes, metales alcalinos, agentes oxidantes fuertes, metales y ácidos fuertes. Reacciona de manera violenta con el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62778-11-4
Fórmula molecular C5H6FN
Peso molecular (g/mol) 99.108
Número MDL MFCD00012436
Clave InChI GRJJQCWNZGRKAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine hydrofluoride, hydrogen fluoride-pyridine, olah's reagent, pyridinium fluoride, hydrogen fluoride pyridine complex, hydrogen fluoride pyridine, hf-pyridine, pyridine, hydrofluoride 1:1, pyridinium poly hydrogen fluoride, hydrogen fluoride/pyridineMostrar másMostrar menos
PubChem CID 64774
Nombre IUPAC piridina; hidrofluoruro
SMILES C1=CC=NC=C1.F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrogen fluoride pyridine complex
Densidad 1.1
Punto de ebullición 50°C (1 mmHg)
Notas del porcentaje del ensayo ≈ 70 % de HF
Cantidad 100 g
Número UN UN1790
Beilstein 4750151
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,6821
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10252153 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/08/2024 Catalog NumberL17117.22,L17117.14
Número de lote10238857 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/02/2024 Catalog NumberL17117.22,L17117.14
Número de lote10238621 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/02/2023 Catalog NumberL17117.22,L17117.14
Número de lote10244947 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/12/2022 Catalog NumberL17117.22,L17117.14
Número de lote10243668 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/09/2022 Catalog NumberL17117.22,L17117.14
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrogen fluoride pyridine complex
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrofluoric acid, homopolymer, compoundwith pyridine
RUO – Research Use Only
Título del producto
Complejo de piridina de fluoruro de hidrógeno, ca. 70 % de HF, Thermo Scientific Chemicals >