Learn More
Tubo de detección de gases de hidrógeno
Código de producto. 10641923
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Bomba de detección de gases Drager Accuro
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 10641923
Marca: Draeger Safety CH30901
Bomba del detector de gases que es independiente de fuentes de energía externas y, por lo tanto, no cuenta con restricciones de uso en áreas de peligro explosivo. Los tubos Dräger son el método de medición puntual más utilizado en la industria. Se pueden detectar y medir más de 500 sustancias con el sistema. Algunas aplicaciones habituales son: Control de COSHH, mediciones de emisiones, control de calidad, control de procesos, pruebas de aire respirable comprimido, así como control ambiental y de respuesta a emergencias. El gas se introduce en el tubo utilizando la bomba de fuelle Accuro, donde reacciona con productos químicos sobre un material portador. En presencia del gas objetivo se produce un cambio color y el alcance de dicha decoloración es proporcional a la concentración. La concentración se puede determinar a partir de la escala impresa calibrada en el exterior del tubo.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Bomba de detección de gases Drager Accuro
Tipo Tubo Drager: Ácido de hidrógeno 0,5 %/a
Intervalo de medición De 0,5 a 3,0 Vol %