Learn More
Peróxido de hidrógeno, 0,3, reactivo ultrapuro II ULTREX™, J.T. Baker™
Código de producto. 15558324
Click to view available options
Cantidad:
450 mL
Envase:
Frasco de polietileno HDPE con fondo a presión
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Reactivos para análisis críticos de elementos con menos de 10 partes por mil millones (ppt) de niveles de hasta 65 elementos
    Para su uso en ICP (espectrometría de plasma acoplada por inducción), análisis de trazas metálicas; para su uso en laboratorio, investigación o fabricación
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrogen Peroxide
CAS 7722-84-1
Envase Frasco de polietileno HDPE con fondo a presión
Fórmula molecular H2O2
Cantidad 450 mL
Gravedad específica 1L = 1.11kg
Sinónimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
Clave InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OO
Nombre IUPAC peróxido de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 34.014
ChEBI CHEBI:16240
Formula Weight (peso de la fórmula) 34.01
Porcentaje de pureza 30%
Grado Reactivo ultrapuro ULTREX™ II
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido comburente Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P283-Llevar prendas ignífugas/resistentes al fuego/resistentes a las llamas.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.