Learn More
Solución de peróxido de hidrógeno, al 3 % en peso en agua, estabilizada, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10517824 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
25 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10517824 100 mL Frasco de plástico 100 ML
10081254 25 mL Frasco de plástico 25 ML
10061494 1 L Frasco de plástico 1 LT
3 options
Código de producto. 10517824
Marca: Thermo Scientific Acros 426001000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7722-84-1 | H2O2 | 34.014 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7722-84-1 , 7732-18-5
Fórmula molecular H2O2
Peso molecular (g/mol) 34.014
Número MDL MFCD00011333
Clave InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Nombre IUPAC peróxido de hidrógeno
SMILES OO
Specifica
Nombre del producto químico o material Hydrogen peroxide
Nombre de nota 3 wt.% solution in water, stabilized
Punto de ebullición 100.0°C
Fórmula lineal HOOH
Densidad 1.0100g/mL
Índice Merck 15, 4835
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 34
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.01
Cantidad 100 mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.