Learn More
Peróxido de hidrógeno 30-32 % (p/p) (100 volúmenes), certificado AR de análisis, Fisher Chemical
56.26 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 l
25 L
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Recipiente de plástico
Descripción
H2O2, número CAS 7722-84-1, albona, hioxilo, dióxido de hidrógeno, inhibina, interox, kastona, oxidol, perhidrol, peroxaan, superoxol,1 l, 30-32 %w/w, 108 °C, CHEBI:16240, incoloro, MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N, peróxido de hidrógeno, -33 °C, 11333, 34.014, frasco de plástico HDPE, 3,3, líquido, 784, OO, 1,1
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 108°C |
Punto de fusión | -33°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 30-32%w/w |
Porcentaje de pureza | 30 to 32% |
Envase | Frasco de plástico de HDPE |
Densidad del vapor | 1.1 |
pH | 3.3 |
Cantidad | 1 L |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS03_Oxidiser.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
Nombre del producto
- Hydrogen peroxide 20-35wt% solution in water
- Peligro
- Líquido comburente Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Hydrogen peroxide