Learn More
Hydrogen peroxide 30%, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
58.55 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Descripción
- Impurezas en forma de trazas (en ppm):
- Plata (Ag) máx. 0,01
- aluminio (Al) máx. 0,05
- Arsénico (As) máx. 0,05
- Bario (Ba) máx. 0,02
- Berilio (Be) máx. 0,01
- Calcio (Ca) máx. 0,5
- Cadmio (Cd) máx. 0,02
- Cobalto (Co) máx. 0,01
- Cromo (Cr) máx. 0,1
- Cobre (Cu) máx. 0,01
- Hierro (Fe) máx. 0,1
- Germanio (Ge) máx. 0,05
- Potasio (K) máx. 0,1
- Litio (Li) máx. 0,01
- Magnesio (Mg) máx. 0,1
- Manganeso (Mn) máx. 0,01
- Molibdeno (Mo) máx. 0,02
- Sodio (Na) máx. 0,5
- Níquel (Ni) máx. 0,05
- Plomo (Pb) máx. 0,05
- Estroncio (Sr) máx. 0,01
- Titanio (Ti) máx. 0.1
- Talio (Tl) máx. 0,05
- Vanadio (V) máx. 0,01
- Cinc (Zn) máx. 0,05
- Circonio (Zr) máx. 0,1
Especificaciones
Color | Máx. 10 (APHA) |
Punto de ebullición | ∼107°C (1013 hPa) |
Punto de fusión | ≤0°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 30.0 to 32.0% |
Densidad | 1.11 g/cm³ (20°C) |
Envase | Frasco de plástico |
Residuos después de la evaporación | max. 0.002% |
Cantidad | 250 mL |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS03_Oxidiser.png)
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido comburente Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: hydrogen peroxide