Learn More
Peróxido de hidrógeno al 6 % (p/v) (20 volúmenes), extra puro SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Descripción
Hydrogen Peroxide 6% (w/v) (20 Volumes), Extra Pure SLR
Especificaciones
Especificaciones
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 100°C |
Punto de fusión | 0°C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 34.0128g/mol |
Envase | Frasco de plástico HDPE |
pH | 2.5 to 3.5 |
Cantidad | 1 L |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydrogen peroxide 20 volumes >6% w/v
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: Hydrogen peroxide
Título del producto
Peróxido de hidrógeno al 6 % (p/v) (20 volúmenes), extra puro SLR, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido