Learn More
Peróxido de hidrógeno, para análisis, solución al 35 % de peso en agua, estabilizada, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10002780 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
25 litros
25 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10002780 1 L Frasco de plástico 1 litro
10763201 25 mL Frasco de plástico 25 ml
10773201 500 mL Frasco de plástico 500 ml
10286350 2.5 L Frasco de plástico 2.50 litro
10096153 10 L Tambor de plástico 10 litros
10434833 25 L Tambor de plástico 25 litros
6 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10002780
Marca: Thermo Scientific Acros 202460010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7722-84-1 | H2O2 | 34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7722-84-1 , 7732-18-5
Fórmula molecular H2O2
Peso molecular (g/mol) 34
Número MDL MFCD00011333
Clave InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Nombre IUPAC peróxido de hidrógeno
SMILES OO
Especificaciones
Punto de ebullición 108.0°C
Nombre del producto químico o material Hydrogen peroxide
Punto de fusión -33.0°C
Nombre de nota For analysis, Stabilized
Color Amarillo hasta marrón
Forma física Polvo
Cantidad 1 L
Fórmula lineal H2O2
Fieser 01,457; 02,216; 03,154; 04,253; 05,337; 06,286; 07,174; 08,247; 09,241; 10,201; 11,256; 12,242; 14,176; 15,166; 16,177; 17,145
Índice Merck 15, 4835
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and sulfuric ether, insoluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 34
Porcentaje de pureza 34.5 to 37%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.135
Densidad 1.1350g/mL