Learn More
Peróxido de hidrógeno, para análisis, solución al 35 % de peso en agua, estabilizada, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10773201
Peróxido de hidrógeno, para análisis, solución al 35 % de peso en agua, estabilizada, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10773201
500 mL, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10773201
Marca: Thermo Scientific Acros 202465000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7722-84-1, 7732-18-5
Fórmula molecular H2O2
Peso molecular (g/mol) 34
Número MDL MFCD00011333
Clave InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Nombre IUPAC peróxido de hidrógeno
SMILES OO
Especificaciones
Punto de ebullición 108.0°C
Nombre del producto químico o material Hydrogen peroxide
Punto de fusión -33.0°C
Nombre de nota For analysis, Stabilized
Color Amarillo hasta marrón
Forma física Polvo
Cantidad 500 mL
Fórmula lineal H2O2
Fieser 01,457; 02,216; 03,154; 04,253; 05,337; 06,286; 07,174; 08,247; 09,241; 10,201; 11,256; 12,242; 14,176; 15,166; 16,177; 17,145
Índice Merck 15, 4835
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and sulfuric ether, insoluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 34
Porcentaje de pureza 34.5 to 37%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.135
Densidad 1.1350g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468029 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2025 Catalog Number202460025,202460250,202465000,202460010,202460251,202460100
Número de loteA0461459 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/03/2024 Catalog Number202460025,202460250,202465000,202460010,202460251,202460100
Número de loteA0449844 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/03/2024 Catalog Number202460025,202460250,202465000,202460010,202460251,202460100
Número de loteA0450364 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/03/2024 Catalog Number202460025,202460250,202465000,202460010,202460251,202460100
Número de loteA0422258 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/03/2024 Catalog Number202460025,202460250,202465000,202460010,202460251,202460100
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrogen Peroxide, 35 wt% solution in water, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido comburente Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrogen peroxide
RUO – Research Use Only
Título del producto
Peróxido de hidrógeno, para análisis, solución al 35 % de peso en agua, estabilizada, Thermo Scientific Chemicals >