Learn More
Solución de peróxido de hidrógeno, 35 %, grado USP, Chem-Lab
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Descripción
Las propiedades oxidantes del peróxido de hidrógeno son tan fuertes que se considera una especie de oxígeno altamente reactiva. Debido a que es un ácido débil, puede formar hidroperóxido o sales de peróxido. Industrialmente, se utiliza como blanqueador de pulpa/papel, en la fabricación de percarbonato y perborato de sodio, y en la purificación del agua para eliminar impurezas y olores orgánicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incolora |
| CAS | 7722-84-1 |
| Punto de ebullición | 110°C |
| Punto de fusión | -24°C |
| Fórmula molecular | H2O2 |
| Composición | 35+% H2O2 |
| Densidad | 1.13g/mL |
| Sinónimo | oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone |
| Información de solubilidad | Water Soluble |
| Clave InChI | MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hidrógeno peróxido 35 p/p % solución (stab.) p.a.
- Peligro
- Líquido comburente Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- MIXTURE LIST-Contém: Hydrogen peroxide