Learn More
Tetracloroaurato(III) de hidrógeno hidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10791111 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10791111 1 g Frasco de vidrio 1 g
10001611 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10791111
Marca: Thermo Scientific Acros 223620010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27988-77-8 | AuCl4H | 339.77 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27988-77-8
Fórmula molecular AuCl4H
Peso molecular (g/mol) 339.77
Número MDL MFCD00149903
Clave InChI RFWCEGCWRSNAGT-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo Chloroauric acid hydrate, Gold trichloride acid hydrate
Nombre IUPAC hydrogen tetrachlorogoldtris(ylium)
SMILES [H+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate
Punto de fusión 30.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Naranja
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 1 g
Fórmula lineal HAuCl4·xH2O
Índice Merck 14, 4522
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.78
Porcentaje de pureza ≥49% (Au)
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.