Learn More
Fisherbrand™ Hidrómetro
Click to view available options
Exactitud Baume:
± 0,2 Bé
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- The Baumé scale measures the density of a variety of liquids heavier than water
- Made of shatterproof plastic to eliminate glass breakage
- Made of HACCP compliant plastic that is suitable for use with food
- Scale division of 0.2 Bé, with accuracy of ± 0.2 Bé
- Instrument is single-packed in a transparent square plastic sleeve
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tipo | Hidrómetro |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Incluye | Square plastic sleeve |
| Exactitud Baume | ± 0,2 Bé |
| Divisiones Baume | 0.2 Bé |
| Material | Plastic |
| Intervalo de Baume | De 0 a 25 °Be |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideales para entornos agresivos o mediciones sobre el terreno, soportan golpes sin riesgo de rotura |
| Temperature of Standardization | 15°C |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.