Learn More
Fisherbrand™ Hidrómetro
Código de producto. 11742033
Encompass_Preferred
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
De 1000 a 2000 g/l
De 1400 a 1620 g/L
De 1600 a 1820 g/L
De 1720 a 1790 g/L
De 1800 a 2000 g/L
De 2,000 a 2,500 g/L
De 2500 a 3000 g/l
De 650 a 1000 g/l
De 795 a 910 g/L
De 895 a 1000 g/L
Del 0 al 100 % de saturación de NaCl
Del 0 al 26,5 % de saturación de NaCL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11742033
Marca: Fisherbrand™ 2533DBQ
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 1Each
Longitud (métrico) 300 mm
Para utilizar con (aplicación) For general use (laboratory, education, industry)
Intervalo de gravedad específica De 795 a 910 g/L
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.