Learn More
VEE GEE Hydrometer Jar
The Hydrometer Jar is made of borosilicate glass, the jar features a beaded rim and a circular base. Sized properly to eliminate surface tension effects that lead to inaccurate readings.
Marca:  VEE GEE 21050-600
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17816483
  • 20.95€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • The capacity varies depending on the model.
Especificaciones
Especificaciones
Flat Circular
15.4 in.
Hydrometer Jar
600 mL
Reusable
20.3 fl. oz.
39 cm
10.8 cm
Borosilicate glass