Learn More
VEE GEE Hydrometer Jar
Código de producto. 17816583
Click to view available options
Capacidad (imperial):
17 fl oz
20,3 fl oz
3,4 fl oz
34 fl oz
8,5 fl oz
Altura (imperial):
7,3 in
11 in
14 in
15,4 in
16 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17816583
Marca: VEE GEE 21050500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Hydrometer Jar is made of borosilicate glass, the jar features a beaded rim and a circular base. Sized properly to eliminate surface tension effects that lead to inaccurate readings.
  • The capacity varies depending on the model.
Especificaciones
Base Type Flat Circular
Capacidad (imperial) 17 fl oz
Altura (imperial) 14 in
Altura (métrico) 36 cm
Tipo Hydrometer Jar
Diámetro (métrico) 10.8 cm
Capacidad (métrico) 500 mL
Material Borosilicate glass
Desechables Reusable