Learn More
Fisherbrand™ Gradilla para hidrómetro, 10 posiciones
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Gris
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
La gradilla para hidrómetros tiene capacidad para hasta 10 hidrómetros con diámetros de hasta 31 mm, lo que garantiza un almacenamiento seguro, un secado eficiente y un transporte seguro.
Organización segura
- Las ranuras en forma de lágrima mantienen los densímetros de forma segura en su lugar, admiten una variedad de diámetros y aseguran una fácil inserción y extracción para un manejo conveniente
- La configuración de 3 niveles proporciona una mayor estabilidad y protección del cuerpo del hidrómetro
Limpio y conveniente
- Las asas integradas proporcionan un agarre seguro para un transporte seguro y cómodo
- La bandeja de goteo extraíble simplifica la limpieza y el mantenimiento, mejora el saneamiento y protege su espacio de trabajo
Diseño robusto
- La base ancha estable garantiza una mayor estabilidad y una colocación segura de los hidrómetros
- La construcción duradera de polipropileno es fácil de limpiar, duradera y totalmente reciclable
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Azul |
| Admite | Hidrómetros (largo), Hidrómetros (corto) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 10 |
| Tamaño | 29.5 x 17.50 x 23.40 cm |
| Longitud (métrico) | 29.5 cm |
| Incluye | Bandeja de goteo |
| Tipo de producto | Gradilla para hidrómetro |