Learn More
Spectrum™ Labs Tubo de diálisis hidrófilo
Membranas de diálisis de separación de ultra alta pureza
769.00€ - 805.00€
Especificaciones
Tipo de producto Tubos para diálisis
Diámetro (métrico) 10 mm
Longitud (métrico) 10 m
Capacidad (métrico) 0,79 ml/cm
Cantidad 1 Unidad
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca MWCO Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca MWCO Precio Cantidad y disponibilidad  
11327030
Ver documentos
Spectrum™ Labs
131450
300 kD
805.00€
cada uno
12787516
Ver documentos
Spectrum™ Labs
131486
1 kD
769.00€
cada uno
Descripción
Descripción
Membrana de diálisis de separación de ultra alta pureza. Las membranas de diálisis de éster de celulosa (CE) Spectra/Por™ ofrecen una excelente selección de corte de peso molecular (MWCO) para la separación de muestras iónicas así como macromoléculas. El proceso de fabricación avanzado proporciona membranas de diálisis de CE con una pureza extremadamente alta y dispone de una superficie biológica inerte para obtener una recuperación de muestras óptima. Las membranas tubulares simétricas de CE se suministran como membranas tubulares húmedas no estériles.
Resistencia química
Las variables de la temperatura, las concentraciones, la duración de la exposición y otros factores pueden afectar el uso del producto. Las membranas de CE son sensibles a los disolventes orgánicos a concentraciones superiores al 5 % en agua. Los disolventes polares fuertes como la acetona, la metiletilcetona (MEK) o el dioxano causarán daños irreparables en las membranas. Los alcoholes inferiores, como el metanol y el isopropanol, se pueden utilizar con membranas de CE a una exposición corta o con bajas concentraciones.
  • Membranas de diálisis porosas moleculares uniformes e hidrófilas
  • Nueve MWCO: de 100 a 500 D, de 500 a 1000 D, 3, de 5 a 5 kD, de 8 a 10 kD, 20 kD, 50 kD, 100 kD, 300kD y 1000 kD
  • Cuatro anchuras planas: 10, 16, 24 y 33 mm
  • No se requiere una limpieza previa con productos químicos especiales
  • Membranas tubulares de CE Biotech no estériles
  • Suministradas húmedas con ácida sódica al 0,1 %
  • Suministradas con una longitud de 10 m (húmeda)
Especificaciones
Especificaciones
Tubos para diálisis
10 m
1 Unidad
10 mm
0,79 ml/cm