Learn More
Macherey Nagel Hydrophobic Phase Separation Papers, Round, MN 616 WA, Folded
Suitable for separating water from organic solvents via filtration.
Marke: Macherey Nagel 584015
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Folded
- Hydrophobic by impregnation with a silicone
- Can be used to separate water from water-immiscible organic solvents via filtration
- Medium-fast filtration, smooth surface
Spezifikation
85 g/m2 | |
Folded | |
MN 616 WA | |
0.2 mm |
Smooth | |
Medium fast | |
100/Pk. | |
150 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur