Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtro de membrana de PTFE hidrófobo, tipo 11842
Los filtros de membrana de PTFE hidrófobos Sartorius Stedim Biotech™, tipo 11842 son permanentemente hidrófobos y no se mojan con la humedad del aire.
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ 11842--42------N
Detalles adicionales : Peso : 0.08000kg
Descripción
- Adecuado para la filtración de aire, gases y productos químicos
- Adecuado para la filtración de disolventes y ácidos
- El filtro de membrana de PTFE proporciona una excelente compatibilidad química (pH 1 a 14)
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
hidrófobos | |
5 μm | |
250 mL/min/cm2/bar (isopropanol) | |
11842 | |
100/paquete | |
42 mm |
0,1 bar | |
Esterilizable en autoclave o ETO | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
No estéril | |
Filtración de disolventes, ventilación, barrera de humedad, clarificación, análisis de partículas | |
hidrófobos | |
100 μm | |
42 mm |