Learn More
Merck Hydrosol Stainless Steel Filter Holder and Accessories
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marca:  Merck XX20047RK
441.96 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10111541
  • 476.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Ruedas de bloqueo, juego de llaves, anillo de bloqueo, junta de PTFE.
Descripción
Descripción
Accesorios para soportes de filtro para preparación de muestras.
Piezas de repuesto para el soporte de filtro Hydrosol; Conjunto de anillo de bloqueo y embudo XX2004704, acero inoxidable; Base con pantalla, junta y soporte XX2004702; Kits de piezas de repuesto para soporte de filtro Hydrosol XX20047RK
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Filtro de vacío Hydrosol de 47 mm
No estéril
Kits de piezas de repuesto
Aluminio anodizado