Learn More
Hidroxiacetona, técnica, Thermo Scientific Chemicals
32.16€ - 117.59€
CAS | 116-09-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H6O2 |
Peso molecular (g/mol) | 74.08 |
Número MDL | MFCD00004669 |
Clave InChI | XLSMFKSTNGKWQX-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | hydroxyacetone, acetol, acetone alcohol, 1-hydroxy-2-propanone, 2-propanone, 1-hydroxy, 1-hydroxyacetone, methanol, acetyl, acetylmethanol, acetylcarbinol, 2-oxopropanol |
PubChem CID | 8299 |
ChEBI | CHEBI:27957 |
Nombre IUPAC | 1-hidroxipropan-2-ona |
SMILES | CC(=O)CO |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10306494
|
Thermo Scientific Acros
160341000 |
100 g | Frasco de vidrio |
32.16€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10021504
|
Thermo Scientific Acros
160345000 |
500 g | Frasco de vidrio |
117.59€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
116-09-6 | |
74.08 | |
XLSMFKSTNGKWQX-UHFFFAOYSA-N | |
8299 | |
1-hidroxipropan-2-ona |
C3H6O2 | |
MFCD00004669 | |
hydroxyacetone, acetol, acetone alcohol, 1-hydroxy-2-propanone, 2-propanone, 1-hydroxy, 1-hydroxyacetone, methanol, acetyl, acetylmethanol, acetylcarbinol, 2-oxopropanol | |
CHEBI:27957 | |
CC(=O)CO |
Especificaciones
Hydroxyacetone | |
-17.0°C | |
145.0°C to 146.0°C | |
C3H6O2 | |
1.4315 | |
1224 | |
15, 64 | |
hydroxyacetone, acetol, acetone alcohol, 1-hydroxy-2-propanone, 2-propanone, 1-hydroxy, 1-hydroxyacetone, methanol, acetyl, acetylmethanol, acetylcarbinol, 2-oxopropanol | |
XLSMFKSTNGKWQX-UHFFFAOYSA-N | |
1-hidroxipropan-2-ona | |
8299 | |
1.593 mPa.s (48°C) | |
Técnico |
116-09-6 | |
1.0800g/mL | |
56°C | |
CH3COCH2OH | |
MFCD00004669 | |
01, 821 | |
1.08 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
CC(=O)CO | |
74.08 | |
CHEBI:27957 | |
74.08 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Líquido y vapor inflamables.
Declaración de GHS P
Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición.
- No fumar.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 204-124-8
RUO – Research Use Only