Learn More
Clorhidrato de hidroxilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458880
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
500 g
5000 g
Código de producto. 11458880
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15398.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5470-11-1 | ClH4NO | 69.49 g/mol
El clorhidrato de hidroxilamina es un inhibidor de la monomoamina oxidasa. Se utiliza para preparar oximas y ácidos hidróximicos en la síntesis orgánica. Actúa como inhibidor de la copolimerización. Se puede utilizar para eliminar el bromo y el polibromuro de una solución durante la extracción de lignina de biomasa lignocelulósica. Es un material de partida clave para la preparación de productos farmacéuticos y agroquímicos. Desempeña un papel vital en las industrias del caucho y del plástico como antioxidante, acelerador de vulcanización y eliminador radical. También se utiliza como estabilizador de color y aditivo de emulsión en películas en color.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de hidroxilamina es un inhibidor de la monomoamina oxidasa. Se utiliza para preparar oximas y ácidos hidróximicos en la síntesis orgánica. Actúa como inhibidor de la copolimerización. Se puede utilizar para eliminar el bromo y el polibromuro de una solución durante la extracción de lignina de biomasa lignocelulósica. Es un material de partida clave para la preparación de productos farmacéuticos y agroquímicos. Desempeña un papel vital en las industrias del caucho y del plástico como antioxidante, acelerador de vulcanización y eliminador radical. También se utiliza como estabilizador del color y aditivo de emulsión en películas de color.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, metanol y glicerol.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, pentacloruro de fósforo, calcio y sulfato de cobre(II) anhidro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5470-11-1
Fórmula molecular ClH4NO
Peso molecular (g/mol) 69.49
Número MDL MFCD00051089
Clave InChI WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
Nombre IUPAC hidroxilamina; clorhidrato
SMILES Cl.NO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxylamine hydrochloride
Punto de fusión 152 °C (descomposición)
pH 3,6
Cantidad 100 g
Fórmula lineal NH2OH·HCl
Número UN UN2923
Beilstein 3539763
Índice Merck 14,4828
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,methanol and glycerol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.49
Porcentaje de pureza 99%
Olor Acidic
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.67
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydroxylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydroxylamine, hydrochloride