Learn More
Hydroxylamine Hydrochloride, ReagentPlus™, Honeywell
Código de producto. 15671520 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
3 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
3 Kg
500 g
Código de producto. 15671520
Marca: Honeywell Research Chemicals 159417100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 5470-11-1
Fórmula molecular ClH4NO
Peso molecular (g/mol) 69.49
Número MDL MFCD00051089
Clave InChI WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
Nombre IUPAC hydroxylamine hydrochloride
SMILES Cl.NO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxylamine Hydrochloride
Cantidad 100 g
Fórmula lineal NH2OH · HCl
Número UN 2923
Beilstein 3539763
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.49g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado ReagentPlus
Densidad 1.67g/mL at 25°C