Learn More
Cloruro de hidroxilamonio, +99 %, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Descripción
Cloruro de hidroxilamonio, +99 %, certificado AR para análisis
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 155°C |
Color | Blanco |
pH | 2.5 to 3.5 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 250 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 69.49g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydroxylamine hydrochloride
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Título del producto
Cloruro de hidroxilamonio, +99 %, certificado AR para análisis, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido