Learn More
Hidroxilapatito, flujo rápido, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15432919
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. 15432919
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60076.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Se utiliza para el fraccionamiento y la purificación de proteínas, enzimas, plásmidos y ácidos nucleicos
Used for fractionation and purification of proteins, enzymes, plasmids and nucleic acids
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1306-06-5
Fórmula molecular Ca5HO13P3
Peso molecular (g/mol) 502.31
Número MDL MFCD00010904
Clave InChI XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Sinónimo Calcium phosphate hydroxide; Durapatite
Nombre IUPAC Pentacalcio-hidróxido trifosfato
SMILES [OH-].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxylapatite
Nombre de nota fast flow
Color Blanco
Fórmula lineal Ca5(OH)(PO4)3
Cantidad 10 g
Índice Merck 14,3467
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.32
Forma física Polvo